Läs mer
Arsenik(III)sulfid, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11364977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364977 5 g 5g
11354977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11364977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041980.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För vakuumdeposition | CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246,02 g/mol
För vakuumdeponering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-33-9
Molekylformel As2S3
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD00003435
InChI-nyckel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsenik(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifikationer
Kokpunkt 707 °C
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) sulfide
Smältpunkt 300 °C
Fysisk form Sammansmält klump
Kvantitet 5 g
Odör Som ruttna ägg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.43 g/mL
UN-nummer UN1557
Merck Index 14,806
Formel vikt 246.03
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.