Läs mer
Arsenik(III)sulfid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442337 5 g 5g
15452337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15442337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045522.06
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsenik(III)sulfid används för att göra infrarödtransmitterande glas, pyroteknik, pigment, linoleum, elektriska halvledare och fotoledare. Det fungerar som ett reduktionsmedel och fungerar som ett garvningsmedel. Det används också för hårborttagning av hudar och veterinärmedicin. Vidare används den som en oorganisk fotoresist för att tillverka 3-D nanostrukturer. Utöver detta används det vid behandling av akut promyelocytisk leukemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-33-9
Molekylformel As2S3
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD00003435
InChI-nyckel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsenik(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifikationer
Kokpunkt 707°C
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) sulfide
Smältpunkt 300°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 246.03
Densitet 3.43 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.