Läs mer
Arsenik(III)-tellurid, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11388848
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388848 10 g 10g
11378848 50 g 50g
15419189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11388848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041709.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532,643 g/mol
Vakuumavsättning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12044-54-1
Molekylformel As2Te3
Molekylvikt (g/mol) 532.643
MDL-nummer MFCD00014167
InChI-nyckel GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
LEDER [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) telluride
Smältpunkt 381 °C
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 10 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 6.5
UN-nummer UN1557
Formel vikt 532.64
Procent renhet 99.999%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.