Läs mer
Arsenic(III) telluride, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051646
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11368848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041708.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12044-54-1
Molekylformel As2Te3
Molekylvikt (g/mol) 532.643
MDL-nummer MFCD00014167
InChI-nyckel GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
LEDER [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) telluride
Smältpunkt 381°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1557
Formel vikt 532.64
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 6.50 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.