Läs mer
Arsenikoxid (As2O3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | As2 O3 |
| Synonym | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| InChI formel | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| LEDER | O=[As]O[As]=O |
| IUPAC-namn | arsenik (3+); syre(2-) |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.84 |
| Formel vikt | 197.8279 |