Läs mer
Arsenic Oxide (As2O3), TRC
Produktkod. 30331437
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30331437 50 g
30341291 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30331437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA77413050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic trioxide
CAS 1327-53-3
Kvantitet 50 g
Molekylformel As2 O3
Synonym Arsenious trioxide, Arsenous trioxide
InChI formel InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4
LEDER O=[As]O[As]=O
IUPAC-namn arsenic(3+);oxygen(2-)
Molekylvikt (g/mol) 197.84
Formel vikt 197.8279