missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate, TRC

Produktkod. 30345419
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345419 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30345419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA77414010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate
CAS 2179255-37-7
Molekylformel As2O5 xH2O
Kvantitet 10 g
Synonym Arsenic (V) oxide Hydrate, Arsenic anhydride Hydrate, Arsenic oxide (As4O10) Hydrate, Arsenic pentoxide Hydrate, Arsenic(V) pentoxide Hydrate, Diarsenic pentoxide Hydrate, Diarsonic pentoxide Hydrate
InChI formel InChI=1S/As2O5/c3-1(4)2(5,6)7
LEDER [O][As](=O)([O])[As](=O)=O
IUPAC-namn arsoarsonic acid
Molekylvikt (g/mol) 231.86
Formel vikt 229.8178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.