Läs mer
Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate, TRC
Produktkod. 30347082
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30347082 1 g
1 options
Produktkod. 30347082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7741401G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate
CAS 2179255-37-7
Molekylformel As2O5 xH2O
Kvantitet 1 g
Synonym Arsenic (V) oxide Hydrate, Arsenic anhydride Hydrate, Arsenic oxide (As4O10) Hydrate, Arsenic pentoxide Hydrate, Arsenic(V) pentoxide Hydrate, Diarsenic pentoxide Hydrate, Diarsonic pentoxide Hydrate
InChI formel InChI=1S/As2O5/c3-1(4)2(5,6)7
LEDER [O][As](=O)([O])[As](=O)=O
IUPAC-namn arsoarsonic acid
Molekylvikt (g/mol) 231.86
Formel vikt 229.8178