Läs mer
Arsenic, plasma standard solution, Specpure™ As 10,000μg/mL
Produktkod. 11410410
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 11410410
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014369.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00085309
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic plasma standard solution
Namnnotering As 10000μg/mL
Fysisk form Vätska
Koncentration As in 5% HNO3
UN-nummer UN3264
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.