Läs mer
Arsenik polykristallin klump, 2-8 mm (0,08-0,3 tum), Puratronic™ , 99,9999 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 11336698
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336698 1 g 1g
11356698 10 g 10g
11376698 25 g 25g
11366698 100 g 100g
11346698 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11336698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013375.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-38-2
Molekylformel As
Molekylvikt (g/mol) 74.92
MDL-nummer MFCD00085309
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-namn arsenik
LEDER [As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
Färg Grå
Fysisk form Polycrystalline Lump
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9999% (Metals basis)
Odör Odorless
Utseende Gray lump