Läs mer
Arsenikpolykristallin klump, 2–8 mm (0,08–0,3 tum), Puratronic™, 99,99999+% (metallbas)
Produktkod. 11362128
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362128 25 g 25g
11372128 1 g 1g
11382128 10 g 10g
11352128 100 g 100g
11342128 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11362128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013044.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-38-2 | Som | 74,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-38-2
Molekylformel As
Molekylvikt (g/mol) 74.92
MDL-nummer MFCD00085309
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-namn arsenik
LEDER [As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic polycrystalline lump
Färg Grå
Namnnotering 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1558
Formel vikt 74.92
Procent renhet ≥99.99999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.