Läs mer
Arseniklösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12963354 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize':
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
12963354 100 mL 100ml
12973354 250 mL 250ml
12983354 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 12963354 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' S 003 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.00 SEK
    508.00 SEK / 100ml
    Save 225.00 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) 1000mg/l in HNO3 2%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .