Läs mer
Arseniklösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
Produktkod. 12957323 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12957323 50 mL Flaska 50ml
12967323 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12957323 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 603 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    785.44 SEK / 50ml
    Save 444.56 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 50 mL