Läs mer
Arsenikstandard: 1000 μg/g Som i 75 cSt kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17981636
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981636 400 g
17900936 200 g
17941606 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981636 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOAS1000400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Arsenikstandard: 1000 μg/g Som i 75 cSt kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
CAS 7440-38-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Arsenic
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel As
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1S/As
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenik
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 74.92
Kvantitet 400 g
Formel vikt 74,922 g/mol