Läs mer
Arsenik Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10090472 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10090472 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10090472 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLAS12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 SEK
    1682.08 SEK / 500ml
    Save 272.92 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylformel As
MDL-nummer MFCD00085309
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenik
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:27563
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAS2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAS2-3Y, -3X
2-5% HCl1000μg/mL    PLAS1-2X
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/mL Arsenic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, arsenic acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning