Läs mer
Arsenikstandard: Som @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Produktkod. 30310419
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30310419 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 30310419 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLASN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
CAS 7440-38-2
Analyt- eller komponentnamn Arsenic
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel As
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1 S/As
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [As]
Element As
IUPAC-namn arsenik
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 74.92
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 74.922