missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arsenic Standard: As @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Produktkod. 17948149
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948149 50 ml
30040550 250 ml
17998659 500 ml
17918609 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17948149 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPASN50

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Arsenic Standard: As @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arsenic
CAS 7440-38-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Arsenic
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel As
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1S/As
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenic
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 74.92
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 74.922 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.