Learn More
Arsenikstandard: Som @ 10000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Description
Arsenikstandard: Som @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Arsenic |
| CAS | 7440-38-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Arsenic |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | As |
| Koncentration | 10 000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen |
| InChI formel | InChI=1S/As |
| Show More |