Läs mer
Arsenik Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11468619 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Produktkod. 11468619
Brand: SPEX Certiprep PLAS22T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylformel As
Molekylvikt (g/mol) 74.92
MDL-nummer MFCD00085309
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-namn arsenik
LEDER [As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 250 mL
Kvalitet Försäkran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/mL Arsenic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid, arsenic acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning