Läs mer
Arsenikstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Som i 2 % KOH
Produktkod. 10462581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10462581 500 ml 500ml
10452581 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195825000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 7440-38-2 | Som | 74,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic standard solution
Namnnotering 1 mg/ml As i 2 % KOH
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densitet 1.02g/mL
Fysisk form Lösning
Molekylformel As
Koncentration 997 till 1003 μg/ml As(3 +) i 2 % KOH (20 °C)
MDL-nummer MFCD00085309
Merck Index 15, 784
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenik
Molekylvikt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:27563
Formel vikt 74.92
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.