Läs mer
Arsenic standard solution, BAKER INSTRA-ANALYZED reagent for AAS, J.T. Baker™
Produktkod. 10435871 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10435871 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10435871 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6919.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
As in dilute nitric acid (from As) standard for AAS
Specifikationer
Koncentration 1000 mg/L
Certifikat och efterlevnad Traceable to NIST.
Lösningsmedel eller matris 2-5% HNO3 + (CHOH)2(COOH)2
Kvantitet 100 mL