Läs mer
Arsenikstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16301156 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16301156 30 mL 30ml
1 options
Produktkod. 16301156 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLAS22M
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning