Läs mer
Arsenikstandard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11405978 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405978 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 11405978 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLAS22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1281.50 SEK / 125ml
    Save 83.50 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT™ Certificate of Analysis rapporterar upp till 68 element på ppt-nivå.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylformel As
MDL-nummer MFCD00085309
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [As]
IUPAC-namn arsenik
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:27563
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000µg/ml arsenic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning