Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Arsenik(V)oxid, 99,9% (metallbas)
Produktkod. 11336978
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336978 100 g 100g
11326978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11336978 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 014668.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229,838 g/mol
Arsenik(V)oxid används vid framställning av metallarsenater. Det används för färg- och tryckeriindustrin. Vidare används det i träskyddsmedel, färgat glas och metalllim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-28-2
Molekylformel As2O5
Molekylvikt (g/mol) 229.838
MDL-nummer MFCD00003434
InChI-nyckel COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
PubChem CID 14771
LEDER O=[As](=O)O[As](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(V) oxide
Smältpunkt 315 °C (dekomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.32
UN-nummer UN1559
Merck Index 14,798
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 229.79
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.