Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Arsenik(V)oxid, 99,9% (metallbas)
Produktkod. p-7049551
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11326978
Brand: Thermo Scientific Chemicals 014668.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229.838 g/mol
Arsenik(V)oxid används vid framställning av metallarsenater. Det används för färg- och tryckeriindustrin. Vidare används det i träskyddsmedel, färgat glas och metalllim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-28-2
Molekylformel As2O5
Molekylvikt (g/mol) 229.838
MDL-nummer MFCD00003434
InChI-nyckel COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
PubChem CID 14771
LEDER O=[As](=O)O[As](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(V) oxide
Smältpunkt 315°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1559
Merck Index 14,798
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 229.79
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.32 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Arsenic(V) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Arsenic pentoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.