Läs mer
Arsenic (V) Standard: As+5 @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17969374
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969374 100 ml
30003092 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17969374 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSPAS5W100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Arsenic (V) Standard: As+5 @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic+5
CAS 17428-41-0
Metoder Speciation
Analyt- eller komponentnamn Arsenic+5
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel As5+
Synonym As5+
LEDER [As5+]
IUPAC-namn Arsenic+5
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 74.92
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 74.92 g/mol