missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Arsenobetaine Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenobetaine bromide |
| CAS | 71642-15-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H12 As O2 . Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Carboxymethyl)trimethylarsonium Bromide, NSC 274266 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11AsO2.BrH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [Br-].C[As+](C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | carboxymethyl(trimethyl)arsanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.97 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?