Läs mer
Arsenocholine Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenocholine Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14AsO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 243.9444 |
| Procent renhet | >95% |