Läs mer
Novus Biologicals™ ARSH 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | ARSH |
| Synonym | arylsulfatase family, member H, arylsulfatase H, ASH, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, sulfatase |
| Gensymbol | ARSH |