Learn More
Beschreibung
ARSJ Polyclonal antibody specifically detects ARSJ in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ARSJ |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | arylsulfatase family, member J, arylsulfatase J, ASJ, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.12, FLJ23548 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TADPYERVDLSNRYPGIVKKLLRRLSQFNKTAVPVRYPPKDPRSNPRLNGGVWGPWYKEETKK |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?