Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10421175
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250μ L
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART-barriär
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Universal passform
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Tipsstil Lämplig för ändamålet unitSize
10421175 10 μl ART 10 REACH Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
10566594 10 μl ART 10 REACH Förlängd längd Steril& PCR-klar Paket med 960
15153606 200 μl ART-barriär Universal passform Steril& PCR-klar Paket med 768
15163606 200 μl ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
15113636 1000 μl ART-barriär Universal passform Steril& PCR-klar Paket med 768
15123636 1000 μl ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
15183636 1250μ L ART-barriär Förlängd längd Steril& PCR-klar Paket med 768
15193636 1250μ L ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
10431185 1000 μl ART 1000L Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10421175 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 214005HR
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Utför pipettering noggrant och konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Förlängda spärrpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10 REACH, Filtered, LR, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10 REACH
Längd (engelska) 1.71 in.
Längd (metrisk) 4.33 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Låg retention
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar