Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
Produktkod. 10566594
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250μ L
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART-barriär
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Universal passform
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Tipsstil Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10566594 10 μl ART 10 REACH Förlängd längd Steril& PCR-klar Paket med 960
10421175 10 μl ART 10 REACH Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
15153606 200 μl ART-barriär Universal passform Steril& PCR-klar Paket med 768
15163606 200 μl ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
15113636 1000 μl ART-barriär Universal passform Steril& PCR-klar Paket med 768
15123636 1000 μl ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
15183636 1250μ L ART-barriär Förlängd längd Steril& PCR-klar Paket med 768
15193636 1250μ L ART-barriär Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
10431185 1000 μl ART 1000L Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10566594 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2140HR
Antal Pris
1 1895.00 SEK / Paket med 960
5 1800.30 SEK / Paket med 960
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Utför pipettering noggrant och konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Förlängda spärrpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Funktioner:
  • Staplingsbara gångjärnsställ sparar plats i ditt labb
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
Rekommenderas för:
  • Vätskehantering
  • Molekylärbiologi
  • PCR
  • Bioteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10 REACH, filtrerat, sterilt, gångjärnsförsedd rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10 REACH
Längd (engelska) 1,71 tum
Längd (metrisk) 4.33 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal passform
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar