Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär Pipettspetsar med förlängd längd
Beskrivning
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Barriär förlängd pipettspetsar i gångjärnsförsedda stativ tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
- Staplingsbara gångjärnsställ sparar plats i ditt labb
- Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
Rekommenderas för:
- Vätskehantering
- Molekylärbiologi
- PCR
- Bioteknik
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART Barriär, filtrerad, steril, gångjärnsställ |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | ART-barriär |
| Längd (engelska) | 4,7 tum |
| Längd (metrisk) | 11.85 cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Visa mer |