Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10217184
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 Ultramikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriär
KONST 100
Formatera:
Gångjärnsställ
Ställ
Tipsstil:
Låg retention
Ultra-mikro
Universal passform
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Formatera Tipsstil unitSize
10217184 10 μl ART 10 Gångjärnsställ Universal passform Paket med 960
11942689 10 μl ART 10 Gångjärnsställ Låg retention Paket med 960
10706815 10 μl ART 10 Ultramikro Gångjärnsställ Ultra-mikro Paket med 960
10032874 10 μl ART 20E Ultra-mikro Gångjärnsställ Låg retention Paket med 960
10401755 20 μl ART 20P Gångjärnsställ Universal passform Paket med 960
10276944 20 μl ART 20P Gångjärnsställ Låg retention Paket med 960
10777385 100 μl KONST 100 Gångjärnsställ Universal passform -
10746625 100 μl ART 100E Gångjärnsställ Universal passform Paket med 960
12661480 100 μl ART 100E Gångjärnsställ Låg retention Paket med 960
10431375 200 μl ART 200 Gångjärnsställ Universal passform Paket med 960
10768735 200 μl ART 200 Gångjärnsställ Låg retention Paket med 960
15173606 300 μl ART-barriär Ställ Universal passform Paket med 960
15193606 300 μl ART-barriär Ställ Låg retention Paket med 960
10564914 1000 μl ART-barriär Gångjärnsställ Universal passform Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10217184 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2139HR
Precis vätskehantering. Exceptionella besparingar.
Använd kampanjkoden 27941
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa barriärpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. ART gångjärnsställ finns i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Pipettspetsar med gångjärn förseglar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10
Längd (engelska) 1,23 tum.
Längd (metrisk) 3.13cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universal passform
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar