Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10401755
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 Ultramikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriär
KONST 100
Formatera:
Gångjärnsställ
Ställ
Tipsstil:
Låg retention
Ultra-mikro
Universal passform
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 10401755
Brand: Thermo Scientific™ 2149PHR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa barriärpipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. ART gångjärnsställ finns i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Till skillnad från vanliga filterspetsar, Thermo Scientific™ ART™ Pipettspetsar med gångjärn förseglar när de utsätts för potentiella föroreningar. Pipettspetsarna från påfyllningsinsatserna passar säkert in i de miljövänliga, återanvändbara gångjärnsställen och locken kan användas som gångjärns- eller lyftbara. Låslåset förhindrar kontaminering genom att hålla kvarvarande spetsar sterila och erbjuder en enkel enhandsmanövrering. ART gångjärnsställ finns tillgängliga i låg retention, mikrospets, förlängd längd och andra specialiteter.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 20P, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 20P
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.07cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universal passform
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar