Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär pipettspetsar med låg retention
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 200
ART 20P
ARTIKEL 10F
Tipsstil:
Ergonomi, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention, Micro Point
Låg retention, Micro Point
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar med låg retention, som är speciellt utformade för att eliminera provretention i pipettspetsen.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART 20P, Filtered, Sterile, Rack |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | ART 20P |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention, Micro Point |
| Visa mer |