Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär pipettspetsar med låg retention
Produktkod. 10530492
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μl
Modell:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 200
ART 20P
ARTIKEL 10F
Tipsstil:
Ergonomi, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention, Micro Point
Låg retention, Micro Point
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Tipsstil Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10530492 10 μl ART 10 Låg retention, Micro Point Steril& PCR-klar Paket med 960
10540492 10 μl ART 10 REACH Förlängd längd, Låg retention, Micro Point Steril& PCR-klar Paket med 960
10048471 10 μl ARTIKEL 10F Låg retention, Micro Point Steril& PCR-klar Paket med 960
10251772 20 μl ART 20P Låg retention, Micro Point Steril& PCR-klar Paket med 960
10314042 100 μl ART 100E Låg retention, Micro Point - Paket med 960
10333322 200 μl ART 200 Låg retention, Micro Point Steril& PCR-klar Paket med 960
11535454 1000 μl ART 1000 Ergonomi, Låg retention Steril& PCR-klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10530492 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 213905
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Eliminera provretention med dessa specialdesignade pipettspetsar.
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar med låg retention, som är speciellt utformade för att eliminera provretention i pipettspetsen.
  • Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
  • Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
  • Tips seal when exposed to potential contaminants
  • Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell ART 10
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention, Micro Point
Förpackning Rack, 10 x 96
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar