Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barriär pipettspetsar med låg retention
Beskrivning
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar med låg retention, som är speciellt utformade för att eliminera provretention i pipettspetsen.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART 1000, Filtered, Sterile, Rack |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | ART 1000 |
| Längd (engelska) | 3,13 tum. |
| Längd (metrisk) | 7.9cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Visa mer |