Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette Tips in Bulk Packaging
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10314451
Volym (metrisk):
100 μl
200 μl
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 5000
Produktkod. 10314451
Brand: Thermo Scientific™ 2180B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette tips seal in contaminants, providing bi-directional protection for samples and pipettes. Fits most pipettes.
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
  • Universal Tip, fits most brands of pipettes
  • ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
  • Convenient bulk packaging for high volume usage
  • Sterile
  • Low Retention
  • Racked with lift-off lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning ART 5000, Filtered, Sterile, Bulk
Volym (metrisk) 5 ml
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell ART 5000
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , Bioburden, PCR-hämmare, Endotoxin och Pyrogenfri
För användning med (applikation) Cell Culture, Pipetting Large volumes of liquids where great accuracy and precision is needed
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
Förpackning Bag of 250
Kvantitet 250 tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Material Virgin polypropen