Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette Tips in Bulk Packaging
Volym (metrisk):
100 μl
200 μl
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 5000
Beskrivning
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
- Universal Tip, fits most brands of pipettes
- ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
- Convenient bulk packaging for high volume usage
- Sterile
- Low Retention
- Racked with lift-off lid
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART 100E, Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Clear |
| Rack färg | no rack - bulk packaging |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Modell | ART 100E |
| Längd (engelska) | 2 inches |
| Längd (metrisk) | 5.07 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur