Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärr Reload Insert Pipett Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10083064
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
Modell:
ART 10
ART 100E
ART 200
ART 20P
ARTIKEL 20E
KONST 100
Tipsstil:
Låg retention, Micro Point
Micro Point
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10083064
Brand: Thermo Scientific™ 2149PRI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakt och konsekvent prestanda med dessa pipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Få korrekt och konsekvent prestanda med Thermo Scientific™ ART™ Barriär Reload Insert pipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. De ART Insatserna är miljövänliga och ger individuellt förpackade blisterbaljor som är gjorda av återvunnen plast, designade för att användas med den återanvändbara ART gångjärnsställ och skapa ART Ladda om systemet. Spetsarna från omladdningsinsatserna klämmer säkert fast i de gångjärnsförsedda stativen för effektiv omladdning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 20P
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.07cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Påfyllning
Tipsstil Micro Point
Gröna funktioner Färre resurser används och mindre avfall
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar