Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrladdningsinsats, pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10492705
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
1000 μl
Tipsstil:
Låg retention
Låg retention, Förlängd längd
Micro Point, Förlängd längd
Micro Point, Förlängd längd, Låg retention
Micro Point, Låg retention
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil unitSize
10492705 10 μl Micro Point, Förlängd längd, Låg retention Paket med 960
10678135 10 μl Micro Point, Förlängd längd Paket med 960
10328444 10 μl Micro Point, Låg retention Paket med 960
12691290 1000 μl Låg retention Paket med 768
10144844 1000 μl Låg retention, Förlängd längd Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10492705 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 214005RI
Precis vätskehantering. Exceptionella besparingar.
Använd kampanjkoden 27941
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakt och konsekvent prestanda med dessa pipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Få korrekt och konsekvent prestanda med Thermo Scientific™ ART™ Barriär Reload Insert pipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. De ART Insatserna är miljövänliga och ger individuellt förpackade blisterbaljor som är gjorda av återvunnen plast, designade för att användas med den återanvändbara ART gångjärnsställ och skapa ART Ladda om systemet. Spetsarna från omladdningsinsatserna klämmer säkert fast i de gångjärnsförsedda stativen för effektiv omladdning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint,extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Refill
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10 REACH
Längd (engelska) 1.71 in.
Längd (metrisk) 4.33cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Påfyllning
Tipsstil Micro Point, Förlängd längd, Låg retention
För användning med (utrustning) Universell passform
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar