Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Reload System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15113626
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention, Förlängd längd
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 560
Produktkod. 15113626
Brand: Thermo Scientific™ 2179RT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer exakt och konsekvent utan att kompromissa med skyddet med detta omladdningssystem för barriärer.
Utför applikationer exakt och konsekvent utan att kompromissa med skyddet Thermo ScientificTM ARTTM Barrier Reload System, som ger en miljöansvarig lösning utan att kompromissa med steriliteten. Med förskjutna brunnar som gör att spetsarna kan staplas, minskar detta avancerade system avfall och sparar bänkskiva och förvaringsutrymme. De ART portföljen är nu mer komplett, vilket gör det enklare än någonsin att hitta ett tips som passar praktiskt taget alla pipetter eller applikationer i ditt laboratorium.
  • ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
  • Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
  • Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
  • Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
  • Tip packaging option reduces plastic waste
  • Rigid insert design provides reliable tip loading
  • Lot number and description are printed on every insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell ART Barrier
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.89 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
Gröna funktioner Färre resurser används och mindre avfall
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar