Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15183586
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Tipsstil:
Låg retention
Standard
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil Lämplig för ändamålet unitSize
15183586 200 μl Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
15133566 10 μl Standard Steril& PCR-klar Paket med 960
15163566 10 μl Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
15173576 20 μl Standard Steril& PCR-klar Paket med 960
15193576 20 μl Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
15163586 200 μl Standard Steril& PCR-klar Paket med 960
15183606 300 μl Standard Steril& PCR-klar Paket med 960
15103616 300 μl Låg retention Steril& PCR-klar Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15183586 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 206905RT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer exakt och konsekvent utan att kompromissa med skyddet med detta omladdningssystem för barriärer.
Utför applikationer exakt och konsekvent— utan att kompromissa med skyddet— med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System, som ger en miljöansvarig lösning utan att kompromissa med steriliteten. Med förskjutna brunnar som gör att spetsarna kan staplas, minskar detta avancerade system avfall och sparar bänk- och lagringsutrymme. De ART portföljen är nu mer komplett, vilket gör det enklare än någonsin att hitta ett tips som passar praktiskt taget alla pipetter eller applikationer i ditt laboratorium.
  • ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
  • Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
  • Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
  • Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
  • Tip packaging option reduces plastic waste
  • Rigid insert design provides reliable tip loading
  • Lot number and description are printed on every insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell ART Barrier
Längd (engelska) 2,3 tum.
Längd (metrisk) 5.88cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar