Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System
Beschreibung
Utför applikationer exakt och konsekvent— utan att kompromissa med skyddet— med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System, som ger en miljöansvarig lösning utan att kompromissa med steriliteten. Med förskjutna brunnar som gör att spetsarna kan staplas, minskar detta avancerade system avfall och sparar bänk- och lagringsutrymme. De ART portföljen är nu mer komplett, vilket gör det enklare än någonsin att hitta ett tips som passar praktiskt taget alla pipetter eller applikationer i ditt laboratorium.
- ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
- Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
- Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
- Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
- Tip packaging option reduces plastic waste
- Rigid insert design provides reliable tip loading
- Lot number and description are printed on every insert
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | ART Barrier |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5.07cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Ställ |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.