Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, lågretention, i ställ med avtagbara lock
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i ställ i avtagbara lock. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
- Available in low retention
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Manufactured according to the industry's highest quality standards
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1000L, Filtered, Sterile, Rack |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 1000L |
| Längd (engelska) | 3,39 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.61cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |