Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, lågretention, i ställ med avtagbara lock
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i ställ i avtagbara lock. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Systemet SoftFit-L är kompatibelt med Rainin LTS pipetter tillverkade av Rainin Instrument LCC.
- Finns med låg retention
- Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
- Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandarder
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 200L, filtrerat, sterilt, rack |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 200L |
| Längd (engelska) | 1,97 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.00cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |