Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, lågretention, i ställ med avtagbara lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8322018
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
1000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 10041201
Brand: Thermo Scientific™ 277905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i ställ i avtagbara lock. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1000L, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1000L
Längd (engelska) 3,39 tum.
Längd (metrisk) 8.61cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Universal, Low-Retention
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L