Läs mer
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED sterila barriärpipettspetsar
Produktkod. 10313272
Change view
ART Barrier Pipette tips 1000 REACH; 1000μL MicroPoint, extended length, sterile tip
Produktkod.
10313272 ART Barrier Pipette tips 1000 REACH; 1000μL MicroPoint, extended length, sterile tip
1 options
Produktkod. 10313272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2079
Antal Pris
1 2260.00 SEK / Paket med 800
4 2147.00 SEK / Paket med 800
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Funktioner
  • Sterila spetsar är DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
  • Finns i sterila, icke-sterila och i olika förpackningsalternativ
  • Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandard
Designad för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer:
Förlängd längd för att förhindra kontaminering genom att förhindra att pipettskaftet kommer in i provkärlet
Gelladdning för laddning av akrylamid eller agarosgeler
Genomisk bred öppning för genomiskt DNA, ömtåliga cellinjer och andra trögflytande material
Lösningsmedel Säker för syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel
Kompatibel med:
SoftFit™pipettspetsar ger exakt och konsekvent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiska pipettspetsar är designade för Gilson Pipetman™ pipetter och Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokuspipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 1000 REACH, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 1000 REACH
Längd (engelska) 4.66 in.
Längd (metrisk) 11.85cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar