Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Gelladdningspipettspetsar
Beskrivning
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Gelladdningspipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer.
Features:
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
- Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART Gel 100, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Modell | ART Gel 100 |
| Längd (engelska) | 2,79 tum. |
| Längd (metrisk) | 7.09cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Lyft av lockställ |
| Tipsstil | Gelladdning |
| Visa mer |